Learn More
3M™ Rolle zur Ölaufnahme, T-150
Schneiden, um kleine Bereiche abzudecken oder direkt auf offene Gewässer, Küstenlinien oder Abflussströme legen. Zusätzlich können Rollen zur Ölaufnahme auf Hafenanlagen, in Booten und unter auslaufenden Maschinen platziert werden.
Marke:  3M™ 7000088321
Artikelnummer. 17138650
  • 256.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Abdecken großer verschütteter Mengen oder als Vorsichtsmaßnahme in Bereichen, in denen große Mengen verschüttet werden können
  • Ideal für die Aufnahme von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser anwesend sein kann
  • Kann ausgewrungen und mehrfach wiederverwendet werden
  • Schneiden, um kleine Bereiche abzudecken, oder auf offene Gewässer, Küstenlinien oder Abflussströme legen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rolle von sorbierendem Material
480 mm
Absorption/Eindämmung von Verschüttungen
T-150
Braun
Rolle
40 m