Learn More
Welch™ Ölnebelabscheider für CRVpro Drehschiebervakuumpumpen mit Direktantrieb
Zur Verwendung mit der CRVpro Direct Drive Drehschieber-Vakuumpumpe
Marke: Welch™ 320015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Ölabscheider am Auslass entfernt Ölpartikel aus dem Abgasstrom und minimiert so den Ölverlust in die Atmosphäre.
Spezifikation
Abscheider für Auslassölnebel | |
Entfernt Ölpartikel aus dem Abgasstrom | |
Drehschieberpumpen |