Learn More
Octansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543101
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Octansäure, 99 %, C8H16O2, CAS-Nummer 124-07-2, 1-Heptanecarbonsäure, Caprylsäure, Enantic Acid, n-Caprylsäure, Neofett 8, n-Octansäure, N-Oktoinsäure, n-Octylsäure, Oktoinsäure, Octylsäure, 1 l, 385 bis 393 mg KOH/g, 98,5 % min. (GC), 02, 347, 238,0 °C, 100,0, CHEBI:28837
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-07-2
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
MDL-Nummer MFCD00004429
InChI-Schlüssel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-Name Octansäure
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoic acid
Azidität 385 to 393mg KOH/g
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 16.0°C to 16.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 238.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CO2H
Brechungsindex 1.4268 to 1.4288
Menge 1 L
Beilstein 02, 347
Merck Index 15, 1767
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.68g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 5.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie ACROS Organics™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.