Learn More
Octafluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420323
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-64-0
Summenformel C7F8
Molekulargewicht (g/mol) 236.06
MDL-Nummer MFCD00000375
InChI-Schlüssel USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluorotoluene, perfluorotoluene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl benzene, toluene, octafluoro, benzene, pentafluoro trifluoromethyl, trifluoromethyl pentafluorobenzene, pentafluorobenzotrifluoride, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl, acmc-209juh
PubChem CID 9906
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentafluor-6-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octafluorotoluene
Schmelzpunkt -66°C
Dichte 1.668
Siedepunkt 103°C to 105°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.368
Menge 25 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 2057072
Formelmasse 236.06
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octafluorotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pentafluoro(trifluoromethyl)-benzene