Learn More
Notrax Oct-O-Mat™ Classic Honeycomb Entrance Mat
The traditional octagonal Oct-O-Mat™ outdoor rubber mat is known for its large holes that provide traction and excellent drainage in extreme weather conditions, and scrape shoes to stop dirt, grit and grime from entering the building.
Marke:  Notrax 564S3959OB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17712228
  • 116.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die klassische, achteckige Oct-O-Mat™ Gummimatte für den Außenbereich ist bekannt für ihre großen Löcher, die bei extremen Wetterbedingungen für Traktion und eine hervorragende Ableitung sowie für die Reinigung von Schuhen sorgen, damit Erde, Kies und Schmutz nicht in das Gebäude gelangen
  • Diese strapazierfähigen Matten aus langlebigem Gummi halten einem intensiven Verkehrsaufkommen stand, sind einfach zu reinigen und praktisch wetterfest
  • Der widerstandsfähige Gummi bietet eine hervorragende Haftung und passt sich jeder Oberfläche an, während die erhöhten Noppen darunter das Wasser leicht in alle Richtungen abfließen lassen, sodass die Oberfläche sauber bleibt
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
150 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
59 in.
Naturkautschuk
100 mm