Learn More
Ansell™ Oceanic™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 48-913 aus Nitril
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Gestrickter Aufbau
- Einlage aus Baumwolljersey
- 3/4-Tauchbeschichtung
- Sicherheitsbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 388:4111 |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 48-913 |
Art der Handschuhstulpe | Sicherheit |
Auskleidung | Baumwolljersey |
Handflächentyp | 3/4 Handfläche getaucht |