Learn More
Vision Engineering™ Objektivlinse
420.57 CHF - 3269.78 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fokusabstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fokusabstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11917644
|
Vision Engineering™
MCO006 |
Mantis kompaktes Stereomikroskop | 68 mm |
733.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11947634
|
Vision Engineering™
MEO004 |
Mantis Elite Stereomikroskop | 96 mm |
548.82 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11907644
|
Vision Engineering™
MCO004 |
Mantis kompaktes Stereomikroskop | 96 mm |
420.57 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11977634
|
Vision Engineering™
MEO010 |
Mantis Elite Stereomikroskop | 54 mm |
2016.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11997634
|
Vision Engineering™
MEO020 |
Mantis Elite Stereomikroskop | 29 mm |
3269.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||