Learn More
Oakton™ DO/Temperaturfühler für Acorn™ DO 6
Marke: Oakton™ 01X233913
444.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
3 ft. | |
Oakton DO 6 Messgerät | |
5 Zoll | |
DO |
1 m | |
11,5 cm | |
DO/Temperatur |