Learn More
Cole-Parmer™ Thermistor-Thermometer
Zur Protokollierung von bis zu 2000 Messwerten in Echtzeit mit Datums- und Zeitstempel.
Marke:  Cole-Parmer™ 93824-00
Artikelnummer. 11800040
  • 127.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Drei Batterien von Typ AA für 400 Betriebsstunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Requires : Zwei Thermistorsonden der 400-Serie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht die gleichzeitige Überwachung von aktuellen, minimalen und maximalen Messungen.
  • Datenprotokollierung für bis zu 2000 Punkte
  • Menübetriebene Einrichtung und Betrieb mit detaillierten Informationen auf dem Bildschirm
  • USB-Ausgang für einen einfachen Transfer von gespeicherten Daten
  • Standard-Bajonett-Anschlüsse
  • Vollständig durch Tastendruck bedienbar
  • °C/°F auswählbar
  • Anzeige von Minimal- und Maximaltemperatur – Zeigt höchste/niedrigste Temperatur seit Einschalten des Messgeräts an, oder Min/Max Hold Mode verwenden, um durchgehend die niedrigste/höchste Temperatur zu aktualisieren
  • Anpassung von Temperaturabgleich/-kalibrierung – Anpassung per Tastendruck für die Feineinstellung der Werkskalibrierung
  • Hold-Funktion
  • Auto-Aus-Funktion – schaltet Messgerät zur Schonung der Batterien aus, wenn es 17 Minuten nicht gebraucht wurde
  • Versiegeltes Tastenfeld und Hülle aus ABS-Kunststoff, Gummischutz lieferbar – Erfüllt IP54-Normen für Spritzbeständigkeit, Schutz bietet zusätzliche Sicherheit und verfügt über einen integrierten Ständer
Bestellinformation
Abmessungen des Messgeräts: (B x H x T) 4 x 7 x 2 in.
Certifications
CE-Kennzeichnung. Erhältlich mit NIST™-Zertifikat. ISO 9001:2000, CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
3 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
CE, ISO 9001:2000, NIST
4.78 mm
Drei Batterien von Typ AA für 400 Betriebsstunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
25.4 cm
Edelstahl, ABS-Kunststoff
10 in.
100 °C
-30 °C
-30°bis +100 °C
AA
0,188 in.
Häufigste und flüssige Immersion
60 Zoll
152.4 cm
Immersionssonde
212 °F
-22 °F
-22 bis 212 °F
400 hr.
±0,2° F von 32° F bis 150° F (±0,1° C von 0 bis 70° C)
Software nur mit älteren Versionen von Windows (7 oder XP) kompatibel