Learn More
o-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468700
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
o-Xylene is widely used in the production of phthalic anhydride. It is also used in fuels as well as fuel additives. It can be used in the production of isophthalic acid and terephthalic acid. It is utilized in polyvinyl chloride production, alkyl resin and unsaturated polyester resins. It is also used as a solvent in paint, varnish, glue, printing ink, dyes and in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Xylol wird häufig bei der Herstellung von Phthalsäureanhydrid verwendet. Kommt auch in Kraftstoffen sowie in Kraftstoffzusätzen zum Einsatz. Kann zur Herstellung von Isophthalsäure und Terephthalsäure verwendet werden. Findet Anwendung in der Produktion von Polyvinylchlorid, Alkylharz und ungesättigten Polyesterharzen. Dient auch als Lösungsmittel für Farben, Lacke, Klebstoffe, Druckfarben, Farbstoffe und in Gummi.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Diethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-47-6
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008519
InChI-Schlüssel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-Name 1,2-Xylen
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Xylene
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.877
Siedepunkt 143°C to 145°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.505
Strukturformel (CH3)2C6H4
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,diethylether. Immiscible with water.
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-Xylene