Learn More
O-Xylol, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Xylene |
Schmelzpunkt | -25.0°C |
Namenshinweis | Pure |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8780g/mL |
Siedepunkt | 143.0°C to 145.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 31°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- o-Xylene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B