Learn More
o-Toluidindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
o-Tolidine dihydrochloride is used as a sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Tolidin-Dihydrochlorid wird als empfindliches kolorimetrisches Reagenz für Gold und freies Chlor in Wasser verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
o-Tolidin-Dihydrochlorid wird als empfindliches kolorimetrisches Reagenz für Gold und freies Chlor in Wasser verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Tolidine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 285.22 |
Reinheit (%) | 97% |