Learn More
O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955661
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32.7°C to 37.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H11NO2
MDL-Nummer MFCD01321374
Menge 1 g
Synonym o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl-hydroxylamine, o-oxan-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl hydroxylamine, 2-aminooxy tetrahydro-2h-pyran, o-tetrahydro-pyran-2-yl-hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-ylhydroxylamine, o-tertrahydroxy-pyran-2-yl-hydroxylamine, hydroxylamine, o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, h2nothp
InChI-Schlüssel NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NOC1CCCCO1
IUPAC-Name O-(Oxan-2-yl)Hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
PubChem CID 5142091
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt