Learn More
BINDER™ O2-Regelbereich
Kann verwendet werden mit: Modelle mit O2-Steuerung
Marke:  BINDER™ 9418-0207
Artikelnummer. 15993052
  • 557.56 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
O₂-Regelbereich - alternativ zum Standardbereich, zur Regelung von O₂-Konzentrationen zwischen 10 und 95 Vol.-%, nur in Verbindung mit Modellvarianten mit O₂-Regelung möglich
Spezifikation
Spezifikation
O2-Regelbereich - alternativ zum Standardbereich, zur Regelung von O2-Konzentrationen zwischen 10 und 95 Vol.-%, nur in Verbindung mit Modellvarianten mit O2-Regelung möglich
BINDER™ Geräte CB 170 mit O2-Regelung
Kontrollbereich