Learn More
Cytiva O-ring 16 mm i.d., 5 pc.
Für den Einsatz in leeren XK Chromatographiesäulen oder beim Umpacken von HiLoad™ oder anderen vorverpackten Säulen. Cytiva O-Ring-Adapter für XK-Säulen sind für die Verwendung in der Endstückbaugruppe für Säulen mit 16 mm, 26 mm oder 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Marke: Cytiva 28-9782-27
Beschreibung
Die leeren XK-Säulen sind für die Flüssigkeitschromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck ausgelegt. Sie sind anwenderfreundlich, robust und bieten reproduzierbare Verpackung. XK-Säulen verfügen über Anschlüsse für den direkten Anschluss an ÄKTA™-Systeminstrumente oder andere HPLC-Systeme. Die XK-Säulen sind mit roten Kunststoff-Endstücken ausgestattet, die einen O-Ring, Dichtring, Waschring und Sicherungsring aufnehmen.
- Ersatz-O-Ringe werden in Packungen mit fünf (5) Stück geliefert und sind aus PTFE-Beschichtung (Viton™) hergestellt.
- Zwei O-Ringe sind in den Zubehörkits für XK-Säulen enthalten
- Optionen für XK-Säulen mit Innendurchmessern von 16 mm, 26 mm oder 50 mm erhältlich
- Kann auch zum Umpacken von vorverpackten HiLoad™ Superdex™-Säulen verwendet werden
Spezifikation
Säulen mit 26 mm ID | |
20.3 mm | |
XK Leere Chromatographiesäulen | |
O-Ring-Adapter |
XK 26-Säulen | |
5/Packung | |
PTFE-beschichtetes Propylen (Viton™) |