Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-Methyl-L-Tyrosin, 98 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-Methyl-L-tyrosine |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Beige bis weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | CH3OC6H4CH2CH(NH2)CO2H |
Beilstein | 14, I, 668 |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Drehung | -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=2, 1N HCl) |