Learn More
o-Kresolphthalein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425353
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-27-0
Summenformel C22H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
MDL-Nummer MFCD00005912
InChI-Schlüssel CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresolphthalein, cresolphthalein, 3,3'-dimethylphenolphthalein, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl, 3',3-dimethylphenolphthalein, o-cresolphalein, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl isobenzofuran-1 3h-one, unii-xou2d9049g, phenolphthalein, 3',3-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-m-tolyl phthalide
PubChem CID 68995
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresolphthalein
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Menge 50 g
Beilstein 310554
Merck Index 14,2576
IUPAC-Name 3,3-Bis(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Formelmasse 346.39