Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Kresolphthaleinkomplexon, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. 11386676
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Indicator for complexometric titration of Mg, Ca, Sr and Ba. It is used as an alkaline earth metal ion indicator. Suggested to be colorless at pH 11, but turns pink in the presence of alkaline earth metals. Also utilized in an auto analyzer to determine serum calcium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indikator für die komplexe Titration von Mg, Ca, Sr und Ba. Wird als Alkali-Metall-Ionen-Indikator verwendet. Bei pH-Wert 11 farblos, wird jedoch bei Vorhandensein von Erdalkalimetallen rosa. Wird auch in einem automatischen Analysator verwendet, um Serumcalcium zu bestimmen.
Löslichkeit
Löslich in NaOH (50 mg/ml), wässrigem Ammoniak und organischen Lösungsmitteln. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2411-89-4
Summenformel C32H32N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 636.61
MDL-Nummer MFCD00005911
InChI-Schlüssel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresolphthalein complexone, phthalein purple, cresolphthalexon, o-cresolphthalexon, phthalein complexon, o-cresolphthalein complexon, cresolphthalein complexon, metal phthalein, cresolphthalein complexone, unii-a4p6737i7f
PubChem CID 75485
IUPAC-Name 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresolphthalein complexone
Schmelzpunkt ∽198°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 381994
Löslichkeitsinformationen Soluble in NaOH (50mg/ml),aqueous ammonia,and organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 636.62
Güte Anzeige