Learn More
O-Benzyl-DL-Serin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
O-Benzyl-DL-Serin wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
O-Benzyl-DL-Serin wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-Benzyl-DL-serine |
Schmelzpunkt | ∽225°C (decomposition) |
Beilstein | 3204905 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 195.22 |
Menge | 5 g |