Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)Hydroxylamin-Hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 227.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5 to 102.5% (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6F5CH2ONH2·HCl |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Formelmasse | 249.57 |
Reinheit (%) | 98% |