Learn More
O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-O(2 ),O(4)-Dimethyl-p-tert-Butylcalix[4]Aren, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11478577
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149775-71-3
Summenformel C54H72O8
Molekulargewicht (g/mol) 849.16
MDL-Nummer MFCD00798577
InChI-Schlüssel YKBOZEHACZIDBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o 1 ,o 3-bis ethoxycarbonylmethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis ethoxycarbonylmethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-ter, o 1 ,o 3-bis carbethoxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, 2,2-dimethoxy-2',2'-bis 2-oxo-2-ethoxyethoxy 1,3'-methylene-1',3-methylene-1,3'-methylene-1',3-methylenetetrakis 5-tert-butylbenzene, ethyl 2-5,11,17,23-tetra-tert-butyl-27-2-ethoxy-2-oxoethoxy-26,28-dimethoxypentacyclo 19.3.1.1_,?.1?,__.1_?,_? octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15 26 ,16,18,21,23-dodecaen-25-yl oxy acetate
PubChem CID 73995054
IUPAC-Name Ethyl-2-{[5,11,17,23-tetra-tert-butyl-27-(2-ethoxy-2-oxoethoxy)-26,28-dimethoxypentacyclo[19.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹]octacosa-1(25),3,5,7(28),9(27),10,12,15(26),16,18,21,23-dodecaen-25-yl]oxy}acetat
SMILES CCOC(=O)COC1=C2CC3=CC(=CC(CC4=C(OCC(=O)OCC)C(CC5=C(OC)C(CC1=CC(=C2)C(C)(C)C)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=C3OC)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Menge 0.1 g
Formelmasse 849.16