Learn More
O(1),O(3)-Bis-(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]-Aren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409476
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136157-98-7
Summenformel C50H64O8
Molekulargewicht (g/mol) 793.054
MDL-Nummer MFCD00798565
InChI-Schlüssel GRSQCGICFHAMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-t-butylcalix 4 arene
PubChem CID 15243456
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)O)CC4=CC(=CC(=C4OC)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)C2)OCC(=O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Schmelzpunkt 250°C to 252°C
Menge 0.1 g
Formelmasse 793.06