Learn More
Brady™ Leitungs- und Kabelbinder aus Nylon
Cable ties constructed of nylon.
Marke: Brady™ 196311
7.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nylon
- 200 mm lang
Spezifikation
Nylon | |
NYTIE-3.5X200-NT | |
Weiß | |
200 x 3,5 mm |