Learn More
Brady™ Nylon-Etiketts für Thermotransferdrucker
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie.
208.00 CHF - 646.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
---|---|
Ausführung | Matt |
Material | Nylon |
Print Technology | Thermotransfer |
Produkttyp | Thermotransferdrucker-Etikett |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11806023
|
Brady™
217073 |
Weiß | 41,28 x 15,24 mm (B x H) | 3000/Packung |
311.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11884664
|
Brady™
217069 |
Gelb | 12,7 mm Durchm. | 1000/Packung |
277.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10395443
|
Brady™
217085 |
Weiß | 25,4 x 66,68 mm (B x H) | 2500/Packung |
459.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11886023
|
Brady™
217084 |
Weiß | 25,4 x 36,5 mm (B x H) | 1500/Packung |
646.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11819734
|
Brady™
217067 |
Gelb | 9,53 mm Durchm. | 3000/Packung |
254.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10671344
|
Brady™
217066 |
Weiß | 9,53 mm Durchm. | 3000/Packung |
243.36 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10273143
|
Brady™
217075 |
Weiß | 12,7 x 25,4 mm | 3000/Pckg. |
368.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10415992
|
Brady™
217082 |
Weiß | 12,7 x 25,4 mm (B x H) | 1000/Packung |
208.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10051313
|
Brady™
217068 |
Weiß | 12,7 mm Durchm. | 3000/Packung |
242.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10192752
|
Brady™
217081 |
Weiß | 22,86 x 38,1 mm (B x H) | 3000/Packung |
646.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Matte Oberfläche
- Nylon-Stoffetiketten
Spezifikation
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Nylon | |
Thermotransferdrucker-Etikett |
Matt | |
Thermotransfer |