Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus Nylon
29.50 CHF - 32.90 CHF
Spezifikation
Material Nylon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Form T
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
12334628
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-22
12,7mm
31.50 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12354628
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-30
19,05mm
32.40 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12364628
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-34
25,4mm
32.90 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12304628
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-10
4,76mm
29.50 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12314628
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-14
6,35mm
29.80 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12324628
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30613-18
9,52mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Spezifikation
Nylon
10/Packung
121 °C
-46 °C
T
T-Verbindungsstück