Learn More
Brady™ SINGLE POLE CIRCUIT BREAKER 1PC
Entwickelt für Schutzschalter mit Löchern am Betätigungsschalter.
Marke:  Brady™ 065387
Artikelnummer. 11741635
  • 15.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Verriegelungen für elektrische Geräte
  • Snap-On-Verriegelung für Schutzschalter, 120 V
  • Entwickelt für Schutzschalter mit Löchern am Betätigungsschalter
Spezifikation
Spezifikation
Überlastschalterverriegelung
Rot
Einpolige Überlastschalter-Verriegelung