Learn More
Brady™ Nylon Printer Labels for ID Pro Plus, LS 2000 and BradyMarker XC Plus
Blank, printable, nylon cloth labels for the ID Pro™ Plus, LS 2000™ and BradyMarker printers.
69.75 CHF - 98.80 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Yellow |
Ausführung | Matt |
Material | Nylon Cloth (B-499) |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich | Breite (metrisch) | Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich | Breite (metrisch) | Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11558704
|
Brady™
232624 |
7.1 mm | 7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
69.75 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11578704
|
Brady™
232639 |
12.7 mm | 12.7 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
98.80 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
This material is a UL-Recognised component when printed with R2000 and R5000 dot matrix ribbons.
- High adhesion
- Low profile
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Yellow | |
Nylon Cloth (B-499) | |
Unsteril | |
I.D. PRO Handheld Labeler, LS2000 Labeling System | |
500 Etiketten | |
-40 bis +90 °C |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Geräte- und Elektrokennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.17 mm |