Learn More
Masterflex™ Nylon-Winkelstücke mit NPT(F)-Gewinde
Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
35.20 CHF - 76.20 CHF
Spezifikation
Material | Nylon |
---|---|
Verpackungsmenge | 6 Anschlüsse |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Form | Gewinkelt |
Produkttyp | PFA-Winkelverbindung mit NPT-Innengewinde |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11741084
|
Masterflex™
06349-60 |
1/8 in. FNPT | 0.9 Zoll | 23 mm | N/A | ||||
11761084
|
Masterflex™
06349-62 |
3/8 in. FNPT | 1.42 Zoll | 36 mm | N/A | ||||
11771084
|
Masterflex™
06349-63 |
1/2 in. FNPT | 1.89 Zoll | 48 mm |
70.95 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11781084
|
Masterflex™
06349-64 |
3/4 in. FNPT | 2.36 Zoll | 60 mm | N/A | ||||
Beschreibung
- Nylon-Winkelstücke mit NPT(F)-Gewinde
- Erhältlich in verschiedenen Materialien und Größen
- Packung mit sechs Stück
Spezifikation
Nylon | |
Ethylenoxid | |
PFA-Winkelverbindung mit NPT-Innengewinde |
6 Anschlüsse | |
Gewinkelt |