Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamid-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Beschreibung
- Punkte auf Handfläche und Fingern für bessere Griffigkeit
- Textil-Einlage aus hochelastischem Polyamidfaden
- Feine, dehnbare und bequeme Nähte
- Ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
- Fusselfrei
Spezifikation
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | PVC |
Farbe | Weiß mit blauen Punkten |
Größe | Extragroß |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Polyamid |
Beständig gegen | Abrieb und kleine Schnitte |
Länge (metrisch) | 260 mm |