Learn More
Brady™ Nylongewebeetiketten für BBP33/i3300-Drucker
Polyamid-beschichtete Nylongewebeetiketten für die Serie B33.
Marke: Brady™ 361672
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Autoklaven, Tiefkühlgerät, Flüssigstickstoff
- Dauerhaftes Acryl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Nylongewebe (B-499) | |
Unsteril | |
BBP™33, BradyPrinter i3300 und BradyPrinter i5300 Etikettendrucker | |
3 | |
Rechteck | |
0,165 mm | |
12,7 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Geräte- und Elektrokennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung | |
15,7 mm | |
3000 Etiketten | |
-40 bis +90 °C | |
28,4 mm | |
25,4 mm |