Learn More
Epredia™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeutel
Stellen Sie mit Epredia™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeuteln eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.
Marke:  Epredia™ 6774012
151.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12657946
  • 223.00 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeuteln eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.
  • Geringeres Verlustrisiko bei kleinen Proben
  • Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
  • Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
  • Kleine Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 1,7 ″ (31 × 43 mm)
  • Mittelgroße Biopsiebeutel, Abmessungen 1,8 × 2,6 (″ 45 × 65 mm)
  • Große Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 3,5 ″ (75 × 85 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Menge/Beutel
Blau
65 mm
2,6 in.
200/Packung
Nylon
45 mm
1,8 in.
Mittel