Learn More
Epredia™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeutel
Stellen Sie mit Epredia™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeuteln eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.
Marke: Epredia™ 6774009
568.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeuteln eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.
- Geringeres Verlustrisiko bei kleinen Proben
- Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
- Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
- Kleine Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 1,7 ″ (31 × 43 mm)
- Mittelgroße Biopsiebeutel, Abmessungen 1,8 × 2,6 (″ 45 × 65 mm)
- Große Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 3,5 ″ (75 × 85 mm)
Spezifikation
Menge/Beutel | |
Blau | |
65 mm | |
2,6 in. | |
1.000/Packung |
Nylon | |
45 mm | |
1,8 in. | |
Mittel |