missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Nährpad-Sets für E. coli, Coliformen und Enterobakterien

Sartorius Stedim Biotech™ Nährstoffpad-Sets für E. coli, Coliforme und Enterobakterien sind sterile, Trockenkulturmedienien für mikrobiologische Tests.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 14049--47------N

221.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972480

  • 242.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sie sind Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren.
  • Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien.
  • Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit.
  • Gebrauchsfertig für bis zu 24 Monate.
  • Inklusive Membranen: Im Lieferumfang sind die passenden Membranfilter enthalten, die ebenfalls vorsterilisiert und einzeln verpackt sind.
  • Kostengünstig.
  • Anwenderfreundlich.
  • Gleichbleibende Qualität.
  • Bei Raumtemperatur für bis zu 24 Monate problemlos lagerbar.
  • Erfüllt globale Normen:  Neben der europäischen Trinkwasserrichtlinie werden dieanderen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw. erfüllt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Steril
Packaged individually in petri dishes
100/Packung, einzeln in Petrischalen verpackt
Prüfung auf chromogene Coliform (gemäß ISO 9308-1)
NPS & CN
47 mm Membran
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt