Learn More
Thermo Scientific™ Nährbouillon mit Glucose (Röhrchen)
Kultivieren Sie mit diesen gebrauchsfertigen Röhrchen nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen zum Testen von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten.
Marke: Thermo Scientific™ TV5003D
Beschreibung
Kultivieren Sie nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Nährbouillon mit bereits mit Glucose gebrauchsfertig vorbereiteten Röhrchen. Dieses nicht-selektive, Flüssigkeitsmedium enthält Rindfleischextrakte in Kombination mit Pepton, Glukose, Hefeextrakten und Natriumchlorid, um die notwendigen Stickstoffverbindungen, Kohlenstoff, Vitamine und weitere Spurenelemente für das Wachstum von Bakterien zu liefern.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Röhrchen mit Nährbouillon.
- Geeignet für die allgemeine Kultivierung von weniger anspruchsvollen Mikroorganismen.
- Praktisch: Die vorgefüllten Röhrchen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Signalgelb, transparent | |
Nährbouillon mit Glucose (Röhrchen) | |
Deutschland | |
50 Röhrchen in einem Karton |
2 bis 25 °C | |
Röhrchen | |
Mikrobiologische Medien | |
50 Stück/Packung |