Learn More
Thermo Scientific™ Nährstoff-Agar (Neigung)
Kultivieren Sie mit diesem nahrhaften, gebrauchsfertigen Schrägagar nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten.
Marke: Thermo Scientific™ BO0336E
49.84 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren Sie nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Nährbouillon-Schrägen. Dieses nicht-selektive Flüssigmedium enthält Rindfleischextrakte in Kombination mit Pepton, Hefeextrakten und Natriumchlorid und liefert Stickstoffverbindungen, Kohlenstoff, Vitamine und einige Spurenelemente, die notwendig für das Wachstum von Bakterien sind.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Schrägen mit Nährbouillon.
- Geeignet für die allgemeine Kultivierung von weniger anspruchsvollen Mikroorganismen.
- Praktisch: Die vorgefüllten Schrägen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Straw, clear | |
Nährstoff-Agar (Neigung) | |
United Kingdom | |
10.0g + 0.3g | |
24/Pk. |
2 bis 25 °C | |
Agar | |
Agar | |
Twenty four universal bottles with screw cap closures in a box. |