Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4 to 12%
Das NuPAGE Bis-Tris-Midi-Willkommenspaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz des SureLock Tandem Midi-Gel-Tanks.
892.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureLock Tandem Midi-Gel-Tank |
---|---|
Gelanteil (%) | 4 bis 12% |
Gelgröße | Midi |
GelThickness | 1,0 mm |
Geltyp | Bis-Tris |
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17104619
|
Invitrogen™
STM4003 |
12 +2 Well |
892.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17184609
|
Invitrogen™
STM4001 |
20-Well |
892.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17194609
|
Invitrogen™
STM4002 |
26-Well |
892.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das NuPAGE Bis-Tris-Midi-Willkommenspaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz des SureLock Tandem Midi-Gel-Tanks. Der SureLock Tandem Midi-Gel-Tank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung. Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall reduziert.
Das NuPAGE Bis-Tris-Midi-Willkommenspaket enthält:
• Surelock Tandem Midi-Gel-Tank (STM1001)
• NuPAGE Bis-Tris Midi-Gele (2 Boxen, 20 Gele)
• NuPAGE MES SDS-Laufpuffer, 20x (NP0002)
• NuPAGE LDS-Probenpuffer, 4x (NP0007)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10x (NP0009)
• PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter,10 bis 250 kDa (26619)
Informationen zum SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
Der SureLock Tandem Midi-Gel-Tank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung. Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall reduziert. Der Tank ist mit allen Invitrogen Midi-Fertiggelen und Midi-Gel-Kassetten kompatibel.
Informationen zu NuPAGE Bis-Tris Midi-Gelen
NuPAGE Bis-Tris Midi-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine optimale Trennung einer Vielzahl von Proteinen unter denaturierenden Bedingungen ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Midi-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Midi-Gele einen neutralen pH-Wert, was Proteinmodifikationen verringert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Midi-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, für die Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt. Verwenden Sie NuPAGE Midi-Gele auch für optimale Ergebnisse während des täglichen Gebrauchs.
Transfer und Nachweis
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem SureLock Tandem Midi-Blot-Modul (STM2001). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
SureLock Tandem Midi-Gel-Tank | |
Midi | |
Bis-Tris | |
1 Willkommenspaket |
4 bis 12% | |
1,0 mm | |
NuPAGE™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis |