Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lagerungsfläschchen mit Verschlusskappen
Gewährleisten Sie durch Verwendung dieser Aufbewahrungsfläschchen mit Verschlusskappen die sichere Zentrifugation und Lagerung von PCR-Reagenzien, Restriktionsenzymen und anderen diagnostischen und biochemischen Reagenzien oder Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 264300
391.46 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ Aufbewahrungsfläschchen mit Verschlusskappen gewährleisten die sichere Zentrifugation und Lagerung von PCR-Reagenzien, Restriktionsenzymen und anderen diagnostischen und biochemischen Reagenzien oder Proben. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
Eigenschaften:
- Hergestellt aus hochreinem Polypropylen-Copolymer mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
- Auslaufsicherer Schraubverschluss aus Polyethylen hoher Dichte
- Zentrifugation bis zu 13.000 x g
- Temperaturbereich: -40 °C bis 95 °C Ergonomischer Verschluss durch voll Umdrehung entfernen
- RNase-/DNase-frei
Bestellinformationen:
Gestelle 264263 und 270972 sind mit diesen Fläschchen kompatibel. Verfügbare Farbstreifen: 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
Spezifikation
PPCO mit blauer PP-Basis | |
2,2 mL | |
500 | |
Nunc | |
Polyethylen | |
500 Kartons | |
Lagerfläschchen mit Kappe |
Steril | |
500 | |
2,0 ml | |
2,2 mL | |
Schraubverschluss | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.