Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen.
Marke: Thermo Scientific™ 241205
147.00 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verringern Sie mit Thermo Scientific™ Nunc™ Klebefolien die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten. Diese Klebefolien eignen sich bestens für alle Assay-Anwendungen. Nunc Life Science-Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
- Klebefolien zum effektiven Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate
- Die druckempfindliche Haftfläche haftet bei normaler Berührung nicht stark, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Platte.
- Die dünnen, leichten Folien werden mithilfe eines praktischen Hand-Applikators für Klebefolien auf die Platte aufgebracht (separat erhältlich, Kat.- 250050)
Spezifikation
Weiß | |
Dichtungsband, Rayon, Weiß, Ster | |
Steril | |
96 | |
25 | |
Selbstklebende Versiegelung | |
Acryl | |
Ja | |
Alle Well-Formen | |
Allgemein | |
Ja |
Reagenzien für die Biowissenschaft | |
Rayon-Vlies | |
Nicht autoklavierbar | |
50 | |
Zellwachstum, Bakterienwachstum, nicht-zytotoxisch, Feuchtigkeitsdampf-Übertragungsrate von 4.200 g/m^2/24 Stunden, stark gasdurchlässig | |
Nunc | |
Nein | |
-20°bis +80 °C | |
Alle Mikrotiterplatten | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.