Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen.
Marke: Thermo Scientific™ 5701
75.77 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verringern Sie mit Thermo Scientific™ Nunc™ Klebefolien die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten. Diese Klebefolien eignen sich bestens für alle Assay-Anwendungen. Nunc Life Science-Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Schützen Sie den Inhalt der Mikrotiterplatten mit dem Thermo Scientific™ Mylar™ Platten-Dichtungsmittel für Mikrotiterplatten™, das eine dichte Abdichtung gewährleistet. Entwickelt für die Abdichtung von Mikrotiterplatten.Spezifikation
klar | |
VERSIEGLER, MYLAR, 100 Stück/Karton | |
Unsteril | |
96 | |
100 | |
Eliminiert Randeffekte im ELISA, minimiert Verdampfungen und Kreuzkontamination | |
Selbstklebende Versiegelung | |
Acryl | |
Nein | |
Alle Well-Formen | |
Allgemein |
Reagenzien für die Biowissenschaft | |
Polyester | |
Nicht autoklavierbar | |
100 | |
83 x 124 mm | |
Allgemein | |
Nunc | |
Nein | |
-40°bis +120 °C | |
Alle Mikrotiterplatten | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.