Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen.
Marke: Thermo Scientific™ 236703
88.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verringern Sie mit Thermo Scientific™ Nunc™ Klebefolien die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten. Diese Klebefolien eignen sich bestens für alle Assay-Anwendungen. Nunc Life Science-Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
- Klebefolien zum effektiven Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate
- Die druckempfindliche Haftfläche haftet bei normaler Berührung nicht stark, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Platte.
- Die dünnen, leichten Folien werden mithilfe eines praktischen Hand-Applikators für Klebefolien auf die Platte aufgebracht (separat erhältlich, Kat.- 250050)
Spezifikation
Schwarz | |
Dichtungsband, schwarzes Vinyl, 50 Stück/Karton | |
Unsteril | |
96 | |
50 | |
Allgemein | |
Nunc | |
Nein | |
-40 °C° bis +80 °C° | |
Alle Mikrotiterplatten | |
Ja |
Reagenzien für die Biowissenschaft | |
Vinyl | |
Nicht autoklavierbar | |
50 | |
Fluoreszenztests; lichtabsorbierend; Lichtblockierung; verhindert den Abbau lichtempfindlicher Verbindungen; entwickelt für die Ober- oder Unterseite optischer Platten, Kerben an der Dichtung zur Unterstützung bei der Ausrichtung des Bodens | |
Selbstklebende Versiegelung | |
Acryl | |
Nein | |
Alle Well-Formen | |
Allgemein | |
Geringe Autofluoreszenz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.