Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
- Nahtloses einteiliges Design: Verringert die Möglichkeit, durch eine Naht zu lecken
- Flache und tiefe Griffmulden: Das einzigartige ergonomische Design macht die Rollerflasche sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Handhabung hervorragend
- Proprietärer Herstellungsprozess: Größere Stoßfestigkeit
- Vertikale erweiterte Oberflächenausführung: Vertikale Rillenausrichtung erleichtert das Entleeren und reduziert den Produktrückhalt
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 20 |
Anzahl pro Packung | 20 |
Verpackung | 20Packung, 20/Karton |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm² |
Graduierungen | Ja |
Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.