Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, UpCell temperatursensitive Oberfläche, Packung mit 1 St.
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Thermo Scientific™ 174897
320.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Mikrotiterplatten. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension zu entnehmen.
Thermo Scientific Nunc UpCell SurfaceUpCell ist eine temperatursensitive Zellkulturoberfläche, die die nicht enzymatische Ernte von adhärenten Zellen zur Erhaltung der Zellviabilität und der Oberflächenproteine ermöglicht.
Ein temperatursensitives Poly(N-Isopropylacrylamid) (PNIPAAm)-Polymer wird auf die mit Standardzellkulturen behandelte Polystyroloberfläche aufgebracht. Bei 37 °C ermöglicht das kovalent gebundene Polymer, dass sich Zellen an die Schale anlagern und normal wachsen. Bei Raumtemperatur bindet das PNIPAAm Wasser und schwillt an, wodurch die angelagerten Zellen zusammen mit den extrazellulären Matrizen freigesetzt werden. Die Zellen werden ohne Trypsin vom Kultursubstrat dissoziiert.
Merkmale:
- Die Hydrophität der UpCell Oberfläche ändert sich mit der Außentemperatur, sodass sich die Zellen lösen können
- Keine Dissoziationsenzyme erforderlich, um intakte Zelloberflächenproteine zu gewährleisten
- Keine physische Abschrapung erforderlich, was zu einer hohen Zellviabilität führt
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Empfohlen für:
- Kulturpassagen
- Nachfolgende Einzelzellanalysen (z. B. Durchflusszytometrie)
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
96F-Mikrotiterplatte, UpCell, transparent, mit Deckel, steril (1/Packung, 8 St./Karton) | |
200 μl | |
8 St./Karton | |
8 | |
Mit UpCell behandelt, temperatursensitiv | |
96 | |
8 x 12 | |
1/Packung; 8/Karton | |
Flach |
Polystyrol | |
Mikrotiterplatte | |
1 | |
Klar | |
Steril | |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Nunc™ | |
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.