Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
Anzahl pro Packung:
1 Microplate
10 Microplates
Anzahl pro Karton:
160 Microplates
50 Microplates
Beschreibung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen weißen Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Platten aus Polystyrol. Weiße Platten sind für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften geeignet.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
- Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Zertifiziert | Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 10 Packungen, 160 Kartons |
Produktlinie | Nunc |
Farbe | Weiß |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Ausführung des Rahmens | Niedrige Flanschkante |