Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Marke:  Thermo Scientific™ 362697NS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16565010
  • 354.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Eigenschaften:
  • Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
  • Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
  • Schriftfeld und flache Kappen zur Probenkennzeichnung
  • Volumenmarkierungen und Graduierungen
  • DNAse-/RNAse-frei
  • Produktrohstoffe sind gemäß Test nach USP-Klasse VI biokompatibel
  • Das Produkt ist nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
  • Sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Max. RZB: 8.500 x g für den Festwinkelrotor, 7.000 x g für Ausschwingrotor***
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 37 °C.
  • Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
***Bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum oder konischen Adapter
Bestellinformationen:
Die Röhrchen werden in einer Großpackung (Hülse) oder einem Gestell geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
500
Im Gestell
Konisch
Ja
9500 × g
Polypropylen
25
Unsteril
Konisch
Zentrifugenröhrchen