Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Brand: Thermo Scientific™ 362694NS
Description
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Eigenschaften:
- Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
- Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
- Schriftfeld und flache Kappen zur Probenkennzeichnung
- Volumenmarkierungen und Graduierungen
- DNAse-/RNAse-frei
- Produktrohstoffe sind gemäß Test nach USP-Klasse VI biokompatibel
- Das Produkt ist nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Max. RZB: 8.500 x g für den Festwinkelrotor, 7.000 x g für Ausschwingrotor***
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 37 °C.
- Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
***Bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum oder konischen Adapter
Bestellinformationen:
Die Röhrchen werden in einer Großpackung (Hülse) oder einem Gestell geliefert.
Specifications
15 ml | |
500 | |
Großpackung | |
Konisch | |
Ja | |
8500 × g |
Polypropylen | |
50 | |
Unsteril | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.