Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Dishes with Nunclon™ Supra Surface
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYDish dishes with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
195.00 CHF - 353.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Kariert Ohne Raster
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Kulturfläche Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Kulturfläche Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30408793
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
150470
35 mm 8,8 cm2 13 mm
353.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30408804
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
150472
60 mm 21,5 cm2 16 mm
203.00 CHF
280 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30408787
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
150476
100 mm 56,7 cm2 21 mm
291.00 CHF
240 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30408794
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
150474
100 mm 56,7 cm2 17 mm
195.00 CHF
150 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30408791
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
150478
150 mm 145 cm2 21 mm
267.00 CHF
80 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYDish dishes with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. The beveled grip ring is easy to hold and stays secure in your gloved hand. Available in four sizes: 35, 60, 100, and 150 mm. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc EasYDish Dishes with Nunclon Supra Surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Clear
Ohne Raster
Rund
Zellkultur-Schale
Flach
Single-use
Polystyrol
Steril
10 Dishes
Dokumentation
Product Certifications
Zur Verwendung im Labor
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Dishes with Nunclon™ Supra Surface