Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Einweg-Schleifen und -Nadeln, Nadel
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
Marke: Thermo Scientific™ 253988
439.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
- Semi-quantitativer Standard zur Probenhandhabung. Hohe Tropfenadhäsion durch behandelte Oberfläche. Einmalgebrauch, kein Abflammen nötig, reduziertes Risiko von Kontaminationen. Nicht toxisch. Polystyrol.
- Typ: Nadel
- Volumen: -μL
- Farbe: Gelb
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Impfnadel |
Polystyrol | |
Gelb | |
1000 Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
183399 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 253988 |
168856 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 253988 |
181556 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 253988 |
179225 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 253988 |
174544 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 253988 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.