Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standarddosen
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
279.00 CHF - 1225.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Behälter |
---|---|
Closure Included | Nein |
Material | Polystyrol |
Form | Zylindrisch |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10578531
|
Thermo Scientific™
536080 |
12,5 ml |
279.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10793133
|
Thermo Scientific™
536323 |
20 mL |
859.00 CHF
2400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11301765
|
Thermo Scientific™
536455 |
30 ml |
1225.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10428892
|
Thermo Scientific™
536668 |
50 ml |
385.00 CHF
800 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
- Durchsichtiges Polystyrol
- Vielseitige Standarddosen aus hochwertigem Kunststoff Schnappverschlüsse für alle Dosen erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Nicht steril und ohne Deckel (außer 561301)
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Klar |
Nein | |
Zylindrisch | |
Schnappverschluss |