Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-Well, Poly-D Lysin-Treated, Flach-Bot-Mikrotiterplatte aus optischem Polymer
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Deckel:Mit Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Marke: Thermo Scientific™ 152029
Beschreibung
Erzielen Sie eine optimale Fluoreszenz und Lumineszenz in Zellkultur- und Mikroskopieanwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-Well-Platten mit transparentem Polymer- oder Deckglasboden mit Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfilm am Plattenboden.
Merkmale:- Poly-D-Lysin- und Collagen-Beschichtung erzeugt auf der Oberfläche eine positive Ladung, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von Zellen gewährleistet.
- Die behandelte Zellkulturoberfläche ist eine hydrophile Oberfläche, die Zelladhäsion und -wachstum verbessert
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können
- Kammerstruktur aus Polystyrol mit einer Bodenplatte aus Deckglas (Nr. 1.5) oder Polystyrol
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Polystyrol | |
Boden aus optischem Polymer | |
5 | |
Schwarz | |
Aseptisch hergestellt | |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Nunc™ | |
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
120 μl | |
Case of 20 | |
20 | |
Poly-D-Lysin | |
384 | |
16 x 24 | |
10 Packungen, 30 Kartons | |
Flach |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.