Learn More
Thermo Scientific™ Nun™ 384-Shallow-Well Lager-Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe
Senken Sie Ihre Ausgaben bei der Lagerung von Verbindungen für Anwendungen mit kleinen Volumina durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nunc™384-Well-Polypropylen-Mikrotiterplatten mit flachem Profil in Standardhöhe.
Marke: Thermo Scientific™ 267460
1024.17 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Senken Sie Ihre Ausgaben bei der Lagerung von Verbindungen für Anwendungen mit kleinen Volumina mit Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Polypropylen-Mikrotiterplatten mit Standardhöhe. Platten aus Polypropylen eignen sich ideal für die Aufbewahrung, da es eine niedrige Bindungskapazität besitzt, um Protein- und DNA-Bindung zu verhindern, sodass eine vollständige Rückgewinnung der Proben möglich ist. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungssplatten.
Merkmale:
- Abgerundete Wells sind optimal für das Mischen und die Probenrückgewinnung.
- Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
- Naturfarbene Platten zur Lagerungsidentifikation oder zur Lagerung von kolorimetrischen Assays
- Weiße Platten für Lumineszenz-Assays
- Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
- Kundenspezifische Barcodierung ist verfügbar
Spezifikation
Kein Barcode | |
384-Well | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
55 μl | |
2 bis 35 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
100 | |
100/Karton | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform | |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
100 Kartons | |
Nunc | |
Aufbewahrung und Probenvorbereitung aus Polypropylen | |
Polypropylen | |
384 | |
Steril | |
Quadratisch, runder Boden (U-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
25 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
Zertifizierte Qualität |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.